Saccharine sodique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0818.00EA 2070 EUR InStock
PROOMM0818.00
Saccharine sodique
Saccharine sodique
Formule: C₇H₅NNaO₃S
MW: 206,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013092
Numéro CAS: 128-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité