TAPS sel de sodium (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique sel de sodium)
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate
3583.1 3583.2
ROTH3583.1EA 0 EUR InStock
ROTH3583.1 ROTH3583.2
TAPS sel de sodium (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique sel de sodium)
TAPS sel de sodium (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique sel de sodium)
Formule: C₇H₁₆NNaO₆S
MW: 265,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069903
Numéro CAS: 91000-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité