TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Fournisseur: Roth Carl
ROTH6982.3EA 112.5 EUR InStock
ROTH6982.3 ROTH6982.2 ROTH6982.1 ROTH6982.4
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Formule: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007538
Numéro CAS: 29915-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité