Terpinéol
Fournisseur: Roth Carl
8672.1 8672.2
ROTH8672.1EA 23.5 EUR InStock
ROTH8672.1 ROTH8672.2
Terpinéol
Terpinéol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00166983
Numéro CAS: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité