TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Fournisseur: Serva
Synonyms: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
37194.02 37194.03
SERA37194.02EA 0 EUR InStock
SERA37194.02 SERA37194.03
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Formule: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007538
Numéro CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité