Adipate de bis(2-éthylhexyle), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
02138-25MLEA 266 EUR InStock
02138-25ML 02138-1ML 02138-5ML
Adipate de bis(2-éthylhexyle), Supelco®
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Formule: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009496
Numéro CAS: 103-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité