Sodium hydroxyde 0.5 M NaOH (0.5N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Hydroxyde de sodium
35257-6X1LEA 164 EUR InStock
35257-6X1L 35257-1L 35257-10L-VP 35257-5L
Sodium hydroxyde 0.5 M NaOH (0.5N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1,013 hPa)
Densité: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité