1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
75169-100MGEA 161 EUR InStock
75169-100MG
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, Supelco®
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044001
Numéro CAS: 2634-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité