Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Fournisseur: Merck
442543.EA 53.9 EUR InStock
442543.
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Formule: C₁₈H₅F₁₀P
MW: 442,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000291
Numéro CAS: 5074-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité