Vitamine A acétate
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acétate de rétinyle
46958.EA 84.7 EUR InStock
46958.
Vitamine A acétate
Acétate de rétinyle
Formule: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019413
Numéro CAS: 127-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité