Vitamine A palmitate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Palmitate de rétinyleRétinyle palmitateRétinol palmitate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
46959-UEA 30 EUR InStock
46959-U
Vitamine A palmitate, Supelco®
Vitamine A palmitate
Formule: C₃₆H₆₀O₂
MW: 524,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019414
Numéro CAS: 79-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité