Anhydride 4-bromophtalique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
B1693-25G B1693-500G
TCIAB1693-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB1693-25G TCIAB1693-500G
Anhydride 4-bromophtalique ≥97.0% (par GC)
Anhydride 4-bromophtalique
Formule: C₈H₃BrO₃
MW: 227,01 g/mol
Point d'ébullition: 301°C
Numéro MDL: MFCD00191323
Numéro CAS: 86-90-8
EINECS: 201-707-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1786109830a00446675a1394f6fe74a9be7bd7cb&vid=1786109830a00446675a1394f6fe74a9be7bd7cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité