3-Picolyl bromide hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B2170-25G B2170.5G B2170-5G
TCIAB2170-25GEA 548 EUR InStock
TCIAB2170-25G FLUOB2170.5G TCIAB2170-5G
3-Picolyl bromide hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Picolyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₇Br₂N
Numéro MDL: MFCD01321314
Numéro CAS: 4916-55-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38bd1e1efc454250b0c0e3d23e2465775cdeb4f5&vid=38bd1e1efc454250b0c0e3d23e2465775cdeb4f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité