1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2430.0025 B2430-25G B2430-500G B2430-100G
TCIAB2430.0025EA 0 EUR InStock
TCIAB2430.0025 TCIAB2430-25G TCIAB2430-500G TCIAB2430-100G
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ≥98.0% (par GC)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₅NOS
Numéro MDL: MFCD00044001
Numéro CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e06cab13526228768a902cc024e781a2164a14&vid=d8e06cab13526228768a902cc024e781a2164a14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité