Anhydride 4-chlorophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
C1328-25G C1328-5G
TCIAC1328-25GEA 354 EUR InStock
TCIAC1328-25G TCIAC1328-5G
Anhydride 4-chlorophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Anhydride 4-chlorophtalique
Formule: C₈H₃ClO₃
MW: 182,56 g/mol
Point d'ébullition: 290°C
Numéro MDL: MFCD00152354
Numéro CAS: 118-45-6
EINECS: 204-251-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1483f3ce88b2f70d4559421d62de02a51a9cb4d0&vid=1483f3ce88b2f70d4559421d62de02a51a9cb4d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité