Acide 4-formylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F0446-1G F0446-5G
TCIAF0446-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF0446-1G TCIAF0446-5G
Acide 4-formylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 4-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
Numéro MDL: MFCD00151823
Numéro CAS: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ea94e9f9686e508623cf0d47dec670dc9e32f93&vid=1ea94e9f9686e508623cf0d47dec670dc9e32f93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 and le 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité