L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
H0454-25G H0454-500G H0454-100G
TCIAH0454-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAH0454-25G TCIAH0454-500G TCIAH0454-100G
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202.25 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&vid=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité