4-Propènylvératrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(1-Propenyl)pyrocatechol dimethyl ether, 4-(1-Propenyl)-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-Dimethoxy-4-Propenylbenzene, 1,2-Dimethoxy-4-(1-propenyl)benzene, Methyl isoeugenol, O-Methyl Isoeugenol
P1103-25ML P1103-500ML
TCIAP1103-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAP1103-25ML TCIAP1103-500ML
4-Propènylvératrole ≥98.0% (par GC)
4-Propènylvératrole
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 264°C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00009282
Numéro CAS: 93-16-3
EINECS: 202-224-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b7ed93b7d83f99a0868de7c5eaa0299e8867c3c&vid=0b7ed93b7d83f99a0868de7c5eaa0299e8867c3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité