Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoromethanesulphonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1290-10G T1290-25G
TCIAT1290-10GEA 109 EUR InStock
TCIAT1290-10G TCIAT1290-25G
Trifluoromethanesulphonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulphonamide


Formule: CH₂F₃NO₂S
MW: 149,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068714
Numéro CAS: 421-85-2
EINECS: 431-270-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1815d5c07618129b7966f9d01fd57541fad6daa8&vid=1815d5c07618129b7966f9d01fd57541fad6daa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité