Cyclooctane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Octamethylene
L15000.AD L15000.AK
L15000.ADEA 50 EUR InStock
L15000.AD L15000.AK
Cyclooctane ≥99%
Cyclooctane
Purity: 99+%
CAS No.: 292-64-8
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1900349
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00004162
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C
Point de fusion: 12…14 °C
Densité: 0.835
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004162
Numéro CAS: 292-64-8
EINECS: 206-031-8
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité