Cyclopentane ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
23251.183EA 124 EUR InStock
23251.183
Cyclopentane ≥97%, TECHNICAL
Cyclopentane
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 49 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –93,3 °C
Densité: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –41 °C
Numéro MDL: MFCD00001356
Numéro CAS: 287-92-3
ONU: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/15/772715.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.740 - 0.745
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité