1-Ethynylcyclopentanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23109.14EA 275 EUR InStock
B23109.14 B23109.06
1-Ethynylcyclopentanol ≥98%
1-Ethynylcyclopentanol
Purity: 98+%
CAS No.: 17356-19-3
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Irritating
Melting Point: 23-27°
Boiling Point: 156-159°
Beilstein Reference: 1924167
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001365
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 156…159 °C
Point de fusion: 23…27 °C
Densité: 0,962
Point d'éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003858
Numéro CAS: 17356-19-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité