1-Ethynylcyclohexanol
Fournisseur: Molekula
MOLEM86812236EA 0 EUR InStock
MOLEM86812236
1-Ethynylcyclohexanol
1-Ethynylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 0,9737 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003858
Numéro CAS: 78-27-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité