Bromométhyl-cyclobutane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclobutyl methyl bromide
367640050 367640250 367641000
ACRO367640050EA 60 EUR InStock
ACRO367640050 ACRO367640250 ACRO367641000
Bromométhyl-cyclobutane 99%
Bromométhyl-cyclobutane
Formule: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Point d'ébullition: 145…148 °C (760 mmHg)
Densité: 1.339 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040960
Numéro CAS: 17247-58-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité