(Bromométhyl)cyclopropane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
221810010 221810050 221810250
ACRO221810010EA 85.9 EUR InStock
ACRO221810010 ACRO221810050 ACRO221810250
(Bromométhyl)cyclopropane 96%
(Bromométhyl)cyclopropane
Formule: C₄H₇Br
Point d'ébullition: 101…108 °C (760 mmHg)
Densité: 1.38 g/cm³
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001306
Numéro CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 1.385 to 1.415
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité