(Bromométhyl)cyclopropane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01122.03 L01122.06 L01122.14
L01122.03EA 49.8 EUR InStock
L01122.03 L01122.06 L01122.14
(Bromométhyl)cyclopropane ≥97%
(Bromométhyl)cyclopropane
Purity: 97%
CAS No.: 7051-34-5
Molecular Formula: C4H7Br
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4770
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 605296
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001306
Formule: C₄H₇Br
Point d'ébullition: 111…112 °C
Densité: 1.410
Point d'éclair: 41 °C (105 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001306
Numéro CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité