Cyclohexylacétone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12748.06 A12748.14
A12748.06EA 195 EUR InStock
A12748.06 A12748.14
Cyclohexylacétone 96%
Cyclohexylacétone
Refractive Index: 1.4528
Boiling Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00019395
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 198…200 °C
Densité: 0.905
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019396
Numéro CAS: 103-78-6
EINECS: 203-143-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité