2,2,6-Triméthylcyclohexanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21111.03 B21111.06 B21111.14
B21111.03EA 75.4 EUR InStock
B21111.03 B21111.06 B21111.14
2,2,6-Triméthylcyclohexanone ≥97%
2,2,6-Triméthylcyclohexanone
Purity: 97%
CAS No.: 2408-37-9
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 51°(125°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 1905593
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00045550
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 178…179 °C
Point de fusion: –31.8 °C
Densité: 0.904
Point d'éclair: 51 °C (125 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045550
Numéro CAS: 2408-37-9
EINECS: 219-309-9
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité