2,4,4-Triméthyl-1-cyclopentanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20425.03 B20425.06
B20425.03EA 38.9 EUR InStock
B20425.03 B20425.06
2,4,4-Triméthyl-1-cyclopentanone ≥98%
2,4,4-Triméthyl-1-cyclopentanone
Purity: 98%
CAS No.: 4694-12-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 43°(110°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 159-161°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00019313
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 159…161 °C
Point de fusion: –25.6 °C
Densité: 0.877
Point d'éclair: 43 °C (110 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019313
Numéro CAS: 4694-12-6
EINECS: 225-155-3
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité