2-Dodécylcyclobutanone, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
44197-5MGEA 186 EUR InStock
44197-5MG
2-Dodécylcyclobutanone, Supelco®
2-Dodécylcyclobutanone
Formule: C₁₆H₃₀O
MW: 238,41 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…31 °C
Numéro CAS: 35493-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité