2-Méthylcyclohexanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15085010EA 70.7 EUR InStock
EHERC15085010
2-Méthylcyclohexanone
2-Méthylcyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00001635
Numéro CAS: 583-60-8
ONU: 2297
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité