3,3,5,5-Tétraméthylcyclohexanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
138390100 138390500
ACRO138390100EA 80.1 EUR InStock
ACRO138390100 ACRO138390500
3,3,5,5-Tétraméthylcyclohexanone 98%
3,3,5,5-Tétraméthylcyclohexanone
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 200…203 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 11…12 °C
Densité: 0.8954 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001640
Numéro CAS: 14376-79-5
EINECS: 238-350-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité