4-Isopropylcyclohexanone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08863.09 L08863.04
L08863.09EA 344 EUR InStock
L08863.09 L08863.04
4-Isopropylcyclohexanone 96%
4-Isopropylcyclohexanone
Purity: 96%
CAS No.: 5432-85-9
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 94-96°/17mm
Beilstein Reference: 1236952
MDL No.: MFCD00043479
Formule: C₉H₁₆O
Point d'ébullition: 94…96 °C (17 mmHg)
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043479
Numéro CAS: 5432-85-9
EINECS: 226-592-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité