4-Éthylcyclohexanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09363.14 L09363.22
L09363.14EA 76.3 EUR InStock
L09363.14 L09363.22
4-Éthylcyclohexanone ≥99%
4-Éthylcyclohexanone
Purity: 99%
CAS No.: 5441-51-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Characteristic
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1924964
MDL No.: MFCD00001644
Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 192…194 °C
Densité: 0.895
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001644
Numéro CAS: 5441-51-0
EINECS: 226-629-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité