2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20254.06 B20254.14
B20254.06EA 52.8 EUR InStock
B20254.06 B20254.14
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione ≥99%
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione
Purity: 99%
CAS No.: 823-36-9
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 168-170°
Beilstein Reference: 1860068
MDL No.: MFCD00044191
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Numéro MDL: MFCD00044191
Numéro CAS: 823-36-9
EINECS: 212-512-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité