2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO126591000EA 304 EUR InStock
ACRO126591000 ACRO126592000 ACRO126590250
2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point de fusion: >204 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001587
Numéro CAS: 1193-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥204 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité