2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11218.06 A11218.14 A11218.22
A11218.06EA 37.8 EUR InStock
A11218.06 A11218.14 A11218.22
2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98+% CAS No.: 1193-55-1 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 1281598 MDL No.: MFCD00001587
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 204…208 °C
Densité: 1.313 g/cm³ (–150.15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001587
Numéro CAS: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité