2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13936.06 A13936.14 A13936.22
A13936.06EA 52.7 EUR InStock
A13936.06 A13936.14 A13936.22
2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione ≥98%
2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione
Purity: 98%
CAS No.: 765-69-5
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1237255
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212…216 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001406
Numéro CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité