3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
176460100 176460500
ACRO176460100EA 46.1 EUR InStock
ACRO176460100 ACRO176460500
3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone) 99%
3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone)
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105…110 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001417
Numéro CAS: 765-70-8
EINECS: 212-154-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité