3-Méthyl-1,2-cyclohexanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22623.06 B22623.14
B22623.06EA 68.3 EUR InStock
B22623.06 B22623.14
3-Méthyl-1,2-cyclohexanedione ≥98%
3-Méthyl-1,2-cyclohexanedione
Purity: 98+% CAS No.: 3008-43-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 69-72°/1mm MDL No.: MFCD00209518
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 69…72 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209518
Numéro CAS: 3008-43-3
EINECS: 221-122-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité