Dimédon 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
116150250 116151000 116155000 116150025
ACRO116150250EA 48.2 EUR InStock
ACRO116150250 ACRO116151000 ACRO116155000 ACRO116150025
Dimédon 99%
Dimédon
Formule: C₈H₁₂O₂
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001588
Numéro CAS: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 13,03268
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité