Dimédon ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10140.14 A10140.22 A10140.36
A10140.14EA 31.4 EUR InStock
A10140.14 A10140.22 A10140.36
Dimédon ≥98%
Dimédon
Purity: 98%
CAS No.: 126-81-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 471489
Merck Reference: 14,3242
MDL No.: MFCD00001588
Formule: C₈H₁₂O₂
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001588
Numéro CAS: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 14,3242
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité