Dimédon
Synonyms: 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
011151-100G 011151-500G
FLUO011151-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011151-100G FLUO011151-500G
Dimédon
Dimédon
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001588
Numéro CAS: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 13,03268
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité