5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
A15280.03 A15280.06 A15280.14
A15280.03EA 49.5 EUR InStock
A15280.03 A15280.06 A15280.14
5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98%
CAS No.: 4341-24-6
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 126-130°
Beilstein Reference: 1099692
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010379
Numéro CAS: 4341-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité