5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Attention
Synonyms: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
011195-25G 011195-10G
FLUO011195-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011195-25G FLUO011195-10G
5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010379
Numéro CAS: 4341-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité