Cyclohexaneméthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
L06501.06 L06501.14
L06501.06EA 43.2 EUR InStock
L06501.06 L06501.14
Cyclohexaneméthylamine 98%
Cyclohexanemethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3218-02-8
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -8°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 635751
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00001520
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Point d'ébullition: 161…163 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0.871
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001520
Numéro CAS: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité