1-Méthylcyclohexanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
126600050 126600250 126601000
ACRO126600050EA 23.1 EUR InStock
ACRO126600050 ACRO126600250 ACRO126601000
1-Méthylcyclohexanol 96%
1-Méthylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (752 mmHg)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 0.919 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003857
Numéro CAS: 590-67-0
EINECS: 215-963-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité