1-Méthylcyclopentanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24744.06 B24744.22
B24744.06EA 60.9 EUR InStock
B24744.06 B24744.22
1-Méthylcyclopentanol ≥98%
1-Méthylcyclopentanol
Purity: 98%
CAS No.: 1462-03-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 40°(105°F)
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001364
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C
Point de fusion: 36…37 °C
Densité: 0.904
Point d'éclair: 40 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001364
Numéro CAS: 1462-03-9
EINECS: 215-963-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité