trans-4-Méthylcyclohexanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20054.06EA 116 EUR InStock
B20054.06 B20054.14
trans-4-Méthylcyclohexanol ≥98%
trans-4-Méthylcyclohexanol
Purity: 98%
CAS No.: 7731-29-5
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00064171
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 173…175 °C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,910
Point d'éclair: 72 °C (162 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064171
Numéro CAS: 7731-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité