Butylcyclohexane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08845.09EA 35.8 EUR InStock
L08845.09 L08845.18
Butylcyclohexane ≥99%
Butylcyclohexane
Purity: 99%
CAS No.: 1678-93-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: -78°
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 1900631
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001530
Formule: C₁₀H₂₀
MW: 140,27 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,818
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Numéro MDL: MFCD00001530
Numéro CAS: 1678-93-9
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité